安全性情報
TJ-10X2ML-U
Millipore
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-94, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 10 × 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Unlabeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TJ-10L-BK:
TJ-5ML-GAL:
TJ-2ML-SQN:
TJ-10ML-SAM:
TJ-10X2ML-U:
TJ-2ML-OCD:
TJ-1L-BK:
TJ-10X2ML-B:
TJ-5ML-SAM-GAL:
TJ-2ML-B:
試験成績書(COA)