Merck
SYSTFIX01
Milli-Q
壁固定用ブラケット
Installation accessory for RiOs and Elix® water purification systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固定用ブラケットは洗浄機用送水キットを簡単に壁面の高い位置に設置できるため、ベンチの上が乱雑にならず、ラボの空間を最適化でき、作業環境を効率化します。
このブラケットは、RiOs EssentialおよびElix® Essential純水製造装置と互換性があります。
アプリケーション
ラボベンチのスペースを節約。
特徴および利点
  • 付属品を簡単に設置可能。
  • ラボベンチのスペースを節約。 
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany