主要文書
SYMBFHA01
Millipore
Steritest® Symbio FLEXハンドル
Optional accessory, for use with Steritest® Symbio pump
別名:
ポンプ輸送補助
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
316L stainless steel
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
Steritest® Symbio FLEXハンドルは、Steritest® SymbioポンプのFLEXバージョンのオプション付属品です。カットアウトのない垂直層流フード内またはアイソレーター内で立てて使用する場合に、Steritest® Symbio FLEXポンプに追加できます。
アプリケーション
Steritest® Symbio FLEXハンドルを使用すると、ポンプの移動が容易になります。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany