主要文書
SYMBCHH01
Millipore
Steritest® Symbio通信ハブホルダー
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
別名:
マウント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151818
NACRES:
NB.79
物質
stainless steel
認証
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Steritest®
入力
pharmaceutical(s)
アプリケーション
pharmaceutical
sterility testing
適合性
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
輸送温度
ambient
詳細
フード用Steritest® Symbio通信ハブホルダーは、Steritest® Symbioポンプ向けのオプション付属品です。通信ハブは、層流フード内に配置する設計とはなっていないため、フード用の通信ハブホルダーを使用することで層流フードの脚の1つに固定できます。この付属品は床の空きスペースを増やします。また、その独自の設計により多くのタイプのロッドに適合します。
アプリケーション
フード用Steritest® Symbio通信ハブホルダーは、層流フードの脚の1つに通信ハブを取り付けるために使用されます。奥行きは調節可能です。
法的情報
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany