Merck
SX1244
Supelco
硫酸
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
Oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸気圧
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
アッセイ
95.0-98.0%
形状
liquid
不純物
≤2 ppm Substances reducing permanganate (as SO2)
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
微量陽イオン
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤0.01 ppm
Au: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Cr: ≤0.2 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
K: ≤0.3 ppm
Mg: ≤0.3 ppm
Mn: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤2 ppm
Na: ≤0.3 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.3 ppm
Sn: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.3 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
SX1244PC-5 and SX1244-75 are packaged in poly coated glass bottles
アナリシスノート
Aluminum (Al): 0.2ppm max
Ammonium (NH4): 2ppm max
Appearance: To pass test
Arsenic (As): 0.01ppm max
Assay: 95.0-98.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Chloride (Cl): 0.2ppm max
Chromium (Cr): 0.2ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.3ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Mercury (Hg): 5ppb max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 0.5ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 5ppm max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate (as SO2): 2ppm max
Tin (Sn): 0.2ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.2ppm max
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SX1244-7:
SX1244-6:
SX1244-5:
SX1244-23:
SX1244-57:
SX1244-901:
SX1244-75:
US1SX1244/57:
SX1244PC-5:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸濃縮溶液 0.1&#160;M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Supelco
68279
硫酸濃縮溶液