Merck
SV03A25NB6
Millipore
Multimedia Durapore® 0.2/0.22 µm、OptiScale® カプセル
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.2/0.22 μm
別名:
Multimedia Durapore® 0.2 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
品質水準
法規制遵守
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
autoclavable compatible
製品種目
OptiScale® 25
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
OptiScale®
パラメーター
4.0 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
テクニック
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
直径
3.1 cm (1.2 in.)
ろ過面積
3.5 cm2
不純物
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Multimedia Durapore®
pore size
0.2/0.22 μm pore size
入力
sample type liquid
フィッティング
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デバイス構成:カプセル
その他情報
使用方法
  • 生物の保持:細菌
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:タンパク質精製
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:OPTISCALE®-25のユーザーガイドの「設置と湿潤方法」セクションを参照してください
  • 保管について:OPTISCALE®-25のユーザーガイドを参照してください
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3