Merck
STC41TTN01
Millipore
1 in. Lynx® STコネクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
Lynx® polyetherimide connector (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Lynx®
パラメーター
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 4-40 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.52 bar
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
20 L/min flow rate at 0.2 bar
200 L/min flow rate at 1.4 bar
4-40  °C temperature
テクニック
protein purification: suitable
L × W
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
フィッティング
1.5 in. Tri-Clover inlet
1.5 in. Tri-Clover outlet
調製ノート
滅菌方法
ガンマ線対応50 kGyまで、135 °C、30分の蒸気滅菌を2回(閉鎖ポジションで)
法的情報
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany