Merck
STC11FHA
Millipore
Lynx® ST
1/4" Lynx® ST Connector, 3/4" TC inlet and 1/4" hose barb outlet
別名:
Steam-To aseptic connector. Connect hard piped equipment with single use tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
eCl@ss:
32010310
物質
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Lynx®
パラメーター
temperature (SIP : 4X at 145°C/293°F for 30 min. Closed)
1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation)
2 L/min flow rate at 0.1 bar (1.5 psi)
4 L/min flow rate at 0.4 bar (6 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
6.89 bar max. pressure (100 psi) (operating pressure)
7 L/min flow rate at 1.3 bar (19 psi)
L × W
8.1 cm (3.2 in.) × 6.9 cm (2.7 in.)
フィッティング
3/4 in. Tri-Clover inlet
1/4 in. outlet hose barb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Sterilization Method
45 kGyまでのガンマ線照射に耐性;135 ℃、30分の蒸気滅菌を2回(閉鎖ポジションで)
法的情報
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany