Merck
SLLS025NS
Millipore
Millex®疎水性PTFEシリンジフィルター
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile
別名:
5.0 μm PTFEシリンジフィルター, Fluoropore® PTFEシリンジフィルター, Millex-LSシリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物質
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
テクニック
analytical sample preparation: suitable
H
19.8 mm
直径
25 mm
ろ過面積
3.9 cm2
容量
100 mL
Matrix
Fluoropore®
ポアサイズ
5.0 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:LS
疎水性Fluoropore(PTFE)メンブレンを備えた非滅菌Millex®シリンジフィルターの概要:
•有機溶媒中のサンプルのろ過に理想的であり、放出用途において大気中水分の逆流を防ぐためにも使用可能
•幅広い化学的適合性および有機溶液に対する優れた耐溶剤性
•0.20 µm、0.45 µm、および5.0 µmの孔径と3種類の直径を用意し、アプリケーションニーズに対応
• ハウジングは低抽出物の高密度ポリエチレン(HDPE)製またはポリプロピレン製
複数のパックサイズを用意:
NSで終わるSKU(-------NS):50個入りパック
NLで終わるSKU(-------NL):100個入りパック
TLで終わるSKU(-------TL):100個入りパック。これらのシリンジフィルターは排出管を備えます
NBで終わるSKU(-------NB):1パックあたり250個
NKで終わるSKU(-------NK):1000個入りパック
用途:
微粒子除去および有機溶液の清澄化、ベントろ過、ガスの滅菌
包装
非滅菌
規格
実験室での一般的用途に限ります。
物理的形状
カラーコード:自然流入/自然流出
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany