Merck
SLGS02510
Millipore
Millex-GS フィルターユニット(非滅菌)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
別名:
OEM フィルター、シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
メーカー/製品名
Millex
パラメーター
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
直径
25 mm
ろ過面積
4 cm2
ホールドアップ量
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
容量
100 mL
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
詳細
Millex-GS フィルターユニット(非滅菌)は、非滅菌状態で供給される医療機器です。滅菌した後は、少量の溶液の滅菌および/または清澄化に、シリンジフィルターとして使用することを意図しています。
特徴および利点
  • Millex-GS フィルターユニット(非滅菌)は少量の水溶液を清澄化するための製品で、滅菌した後は、水溶液の滅菌フィルターとしてご使用いただけます
  • 再包装および滅菌した Millex-GS フィルターユニット(非滅菌)は、直接的な患者ケア用途に使用できます
  • 非滅菌フィルターはエチレンオキサイド(EO)滅菌に適合します
  • その他の方法(ガンマ線照射、電子ビーム、蒸気など)での滅菌は推奨されていません
  • CE マーク付きかつ FDA 登録済み
その他情報
装置は、医療および検査室の 専門家のみを対象としています。
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SLGS025NB:
SLGS02510:
試験成績書(COA)