主要文書
SK1M007W01
Millipore
Pellicon® XL50 Cassette with Biomax® Membrane
NMWCO 30 kDa
別名:
Pellicon® XL50 with Biomax 30 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
物質
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
特徴
holdup volume 3.2 mL
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
テクニック
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
membrane nominal area
50 cm2
重量分析抽出物
≤7.5 mg/device
マトリックス
Biomax®
ポアサイズ
30 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)
詳細
Device Configuration: Cassette
Filter Code: Biomax 30
Filter Type: 限外ろ過
特徴および利点
Type C screen (coarse screen)
包装
Each Pellicon® XL50 cassette is packaged one per box and includes Operating Instructions, an Accessory Kit and a Certificate of Quality
その他情報
これらの製品はFDAの定めたGMP準拠の製造工場で製造されています。
アナリシスノート
Gravimetric Extractables: after a water flush
法的情報
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany