Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SHF0900425
Millipore
Hi-Flow Plus メンブレン 90
backing thickness 4 mil, width 25 mm, pack of 1 slit roll
別名:
HF, Hi-Flow, Hi-Flow Plus HF09004, イムノアッセイメンブレン, ニトロセルロースメンブレン, ラテラルフローメンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NA.28
包装
pack of 1 slit roll
品質水準
パラメーター
90 sec/4 cm capillary flow rate
基材の厚み
4 mil
ロール L
100 m (328 ft)
25 mm
関連するカテゴリー
詳細
Hi-Flow Plus メンブレンは、高度の安定性と性能が求められる迅速診断用ラテラルフローテストで使用するために設計、最適化されています。ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの生物学的サンプルに含まれる抗体や抗原などの分析対象物の迅速かつ容易な検出/定量化を促進します。Hi-Flow™ Plus メンブレンは、このような用途に最適です。さまざまなキャピラリーフロー時間とバッキングオプションが用意されており、Hi-Flow™ Plus メンブレンを選択すると、アッセイのパフォーマンスが向上し、幅広いアッセイ設計要件を満たす柔軟性が得られます。Hi-Flow™ Plus 90(HF090)は、速度重視、サンプル豊富、感度が重視されないテストに適しています。この Hi-Flow™ Plus 90 パックには、公称毛細管流動時間が 90 秒/4 cm の 4 ミルバックドニトロセルロース膜の 25 mm x 100 m スリットロールが 1 つ含まれています。
アプリケーション
  • Hi-Flow Plus メンブレンは、感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、女性’の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフロー検査用途に適した重要な原材料です。
  • Hi-Flow Plus メンブレンは、競合、サンドイッチ、マルチプレックス検出アッセイなど、あらゆるラテラルフロー検査技術に適しています。
  • これらは定性および定量の両方のテスト タイプでの使用に最適化されており、コロイド金ナノ粒子、染色/蛍光ミクロスフェアなどのラテラル フロー検出器粒子とよく組み合わせることができます。
  • Hi-Flow Plus メンブレンは、血液、唾液、尿、鼻咽頭スワブ、汗など、幅広いサンプル マトリックスに存在する分析対象物を検出するように設計されたラテラル フロー テストでの使用に適しています。
特徴および利点
特徴:
  • 安定したフロー&表面化学、ロバストな製造プロセス、ラテラルフロー
  • アプリケーション向けに最適化された独自の表面化学、
  • 高い品質レベル:MQ400
  • 数十年にわたるメンブレン製造経験を持つ信頼できるパートナーおよびブランド。
  • 高い生産能力、高い在庫レベル、複数の製造ライン。
  • 便利なサンプルパックを複数の形式で提供。製造規模の数量をオンラインで購入し、即時出荷。
メルクは完全なソリューションを提供します。Hi-Flow Plus メンブレンとともに、ラテラルフローワークフロー全体にわたる原材料とアッセイ開発サービス(ラテラルフローアッセイ開発サービスへのリンク(sigmaaldrich.com)を含む)を提供します。利点:
  • 安定した毛細管フロー時間とメンブレン厚。
  • 優れた表面形態により、メンブレン表面全体に試薬が安定して均一に流れます。
  • シャープかつ強力、均一なテストラインとコントロールラインの形成。
  • ロット内およびロット間の高度の安定性。
  • アッセイ感度の向上。
  • 優れた再現性。
  • ラテラルフローテストの製造収率の向上。
  • 迅速な納品とリードタイム。
  • 供給中断なし。
  • 優れた技術サポート
その他情報
使用目的
サンプル採取/評価用の個別に包装されたシングルスリットロール
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
SHF0900425:
試験成績書(COA)