Merck
SHF0750225
Millipore
Hi-Flow Plus HF07502
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
品質水準
包装
roll of 1 ea
パラメーター
75 sec/4 cm capillary flow rate
基材の厚み
2 mil (50 μm)
filter W × L
2.5 cm × 100 m
roll L
100 m (328 ft)
slit W
2.5 cm
関連するカテゴリー
詳細
Slit Roll of Hi-Flow Plus Cellulose Ester membranes, 2 mil backed with nominal capillary flow time of 75 seconds/4 cm
アプリケーション
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
その他情報
Purpose of Use
Individually packed single slit roll for sampling / evaluation
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級II
第二種自己反応性物質