Merck
SCWP14250
Millipore
MCEメンブレンフィルター、8.0 μm孔径
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、8 µm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
142 mm
厚さ
135 μm
重量分析抽出物
6%
屈折率
n/D 1.515
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
8.0 μm pore size
84 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 液体収容タンクのQC
  • 液体モニタリング
  • 空気モニタリング
  • 粒子回収
  • 粒子分析
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
SCWP14250:
試験成績書(COA)