安全性情報
SCT076
Sigma-Aldrich
BioTracker Red Hydrogen Sulphide Live Cell Dye
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171501
NACRES:
NA.21
タイプ
for cell culture
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
アプリケーション
Live cell fluorescent imaging
品質
Purity: ≥ 97% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 442.39 g/mol
物性
493.43
物理的形状
Lyophilized
保管および安定性
Store BioTracker Red Hydrogen Sulphide Live Cell Dye at -20°C, desiccate and protect from light Note: Centrifuge vial briefly to collect contents at bottom of vial before opening.
法的情報
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCT076:
試験成績書(COA)