Merck
SCT065
Sigma-Aldrich
Green-AlDeSense ALDH1A1 生細胞色素
ALDH1A1 isoform specific live cell dye which labels cancer stem cells for fluorescent microscopy, flow cytometry and in vivo applications.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
検出方法
fluorometric
詳細
癌幹細胞(CSC)は、抗アポトーシス/生存促進経路を活性化する能力が高いだけでなく、化学治療薬の強力な排出ポンプとして働く ATP 結合カセット輸送体を過剰発現しています。アルデヒド脱水素酵素(ALDH)、特に ALDH1A1 アイソフォームは、前立腺癌、肺癌、乳癌、食道癌、卵巣癌など多くの癌種において、信頼性の高い CSC マーカーであると考えられています。ALDH1A1 は化学療法抵抗性の増強や臨床転帰の不良と関連しており、幹細胞マーカーとして確立されています。
生細胞中の ALDH を同定する現在の方法は、複数の ALDH アイソフォームとの交差反応性のために限界があり、データ解析や予後予測が困難となっています。Chan らは、癌幹細胞を標識し、ALDH1A1 に結合すると 20 倍の蛍光増強を示す、ALDH1A1 アイソフォーム特異的な生細胞色素 Green-AlDeSense を作製しました。この色素は、生細胞イメージング、フローサイトメトリー、in vivo 試験を用いて、ALDH1A1 陽性の CSC を同定します。
スペクトル特性:absmax:496 nm、emmax:516 nm
保管および安定性
-20°C で保存してください。遮光してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
SCT065:
試験成績書(COA)