安全性情報
SCT041
Sigma-Aldrich
BioTracker Green Copper生細胞色素
Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells.
別名:
Fluorescent Cu+ detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.47
フォーム
lyophilized
アプリケーション
cell analysis
検出方法
fluorometric
詳細
銅は生体に必要な微量金属の一つであり、チトクロームCオキシダーゼ、スーパーオキシドジスムターゼ、チロシナーゼなどの酵素活性に必須の補因子です。一方、銅の恒常性の異常は、メンケス症候群やウィルソン病などの重度の障害を引き起こしたり、アルツハイマー病やがんに関連している可能性もあります。BioTracker Green Copper生細胞色素は、細胞内還元環境における銅の主要な酸化還元状態であるCu+を検出する蛍光プローブです。色素は無色の物質で、ほとんど蛍光を発しません。Cu+と反応すると、510 nmでの蛍光強度は反応前の100倍以上に増加します。しかし、細胞内の活性酸素種や他の微量金属(Cu2+、Mn2+、Co2+、Ni2+、Fe+、Fe2+、Zn2+など)の存在下では蛍光の増加は認められません。スペクトル特性:吸光(最大): 480 nm発光(最大):510 nm研究のカテゴリ:生細胞色素
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
728.8 °F
引火点(℃)
387.1 °C
適用法令
Jan Code
SCT041:
試験成績書(COA)