Merck
SCR006
Sigma-Aldrich
滅菌ろ過済み・細胞培養テスト済み DPBS 入り Accumax 細胞計数溶液
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
別名:
Accumax 細胞溶液, 細胞係数溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.78
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
タンパク質分解酵素、コラーゲン分解酵素、DNAse 酵素で構成される細胞剥離用溶液です。さまざまな細胞株で有用ですが、すべての細胞や細胞種が ACCUMAX の影響を受けるわけではありません。また、継代数やコンフルエント状態により、コラーゲン細胞外マトリックスの量や構成が培養年数や培養状態によって異なるため、試薬の効果に影響する場合があります。ACCUMAX は、より穏やかで均一性の低いタンパク質分解混合物であるため、試薬の量やインキュベーション時間は各細胞系に合わせ最適化する必要があります。
この試薬は、正確な細胞計数、一次組織からの細胞の脱離、SmartPlastic などの標準的細胞培養プラスチック器具および接着コーティングプラスチック器具からの通常の細胞脱離を目的として、凝集細胞培養物から単一細胞懸濁液を調製するのに有用です。ACCUMAX は哺乳類および細菌由来の生成物を含んでいません。
ACCUMAX の各ロットは、無菌性(USP メンブレンろ過法による)、酵素活性(合成発色テトラペプチドによる試験)、および組織培養用プラスチックディッシュからの細胞剥離がテストされています。
ACCUMAX は、以下のような数多くの細胞種で使用されています: CHO、BHK、293、COS、Sf9、ナマズ初代肝細胞です。
アプリケーション
タンパク質分解酵素、コラーゲン分解酵素 & DNAse 酵素で構成される細胞剥離用溶液です。本試薬は、正確な細胞計数、一次組織からの細胞の剥離を目的として凝集細胞培養物から単一細胞懸濁液を調製するためにも使用されています。
物理的形状
そのまま使用できる100 mL冷凍滅菌液です。 0.5 mM EDTA-4Na を含有するダルベッコ′の PBS(0.2 g/L KCl、0.2 g/L KH2PO4、8 g/L NaCl、および 1.15 g/L Na2HPO4)中の 1X ACCUMAX 酵素です。
保管および安定性
-20°Cで安定に保存可能です。ロットごとの使用期限を参照してください。製品受領時の保存温度も-20°Cであることが推奨されます。ACCUMAX は解凍後、4°C で最大 2 ヵ月間保存できます。室温では保存できません。取り扱いには滅菌手技を使用してください。
法的情報
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCR006:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jacqueline S Penaloza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 520(2), 284-290 (2019-10-09)
The Mesp1 lineage contributes to cardiac, hematopoietic and skeletal myogenic development. Interestingly, muscle stem cells residing in craniofacial skeletal muscles primarily arise from Mesp1+ progenitors, but those in trunk and limb skeletal muscles do not. To gain insights into the