Merck
SCM152
Sigma-Aldrich
PLTGold®ヒト血小板ライセート
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 500ml.
別名:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.61
由来生物
human
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
輸送温度
dry ice
詳細
PLTGoldヒト血小板ライセートはゼノフリーの細胞培養サプリメントで、ヒト間葉幹細胞の培養への使用に適した、ウシ胎児血清(FBS)に代わる優れた代替品です。PLTGoldはヒト血小板由来の非分画製品で、ヘパリンの添加は必要ありません。非凝固性を維持しながら、元のPLTMax血小板ライセートと同等の性能を発揮します。最適なMSCの成長は、5% PLTGoldによって得られます。PLTGoldは、マウス、ウサギおよびブタなどの他の動物種由来の間葉幹細胞を効率的に育てるために使用されています。
PLTGoldヒト血小板ライセートは、米国血液センターで採取された正常なヒトドナーの血小板に由来します。一貫した製品を生産するために、複数のドナーユニットを大規模なバッチサイズでプールしてから製造されます。ヒト血小板ライセートは研究用途のみ(RUO)を目的としており、ヒトや動物の診断または治療への使用は意図していません。
アプリケーション
使用方法
1.細胞タイプに固有の一般的なガイドラインに従って細胞播種を実施してください。間葉幹細胞(MSC)の場合は、一般に1 cm2あたり約2x10^3~5x10^3個の細胞を塗布します。
2.MSCの場合は、DMEM(Sigma D5671)またはα-MEM(Sigma M8042)などの一般的な細胞培養培地で5% vol/volのPLTGoldを使用できます。基本培地にグルタミンが含まれていない場合は、L-グルタミン(Sigma G7513)の原液を培地に添加して最終濃度を2 mMにする必要があります。その他のタイプの細胞の場合は、用途に応じてPLTGoldの濃度を滴定する必要があります(使用する細胞タイプに必要なPLTGoldのパーセンテージを確立するための滴定は、2% vol/vol~10% vol/volの範囲が推奨されます)。
3.初代MSCのコンフルエンスは70~80%を超えることができません。
研究のカテゴリ
幹細胞研究
研究のサブカテゴリ
間葉系幹細胞
間葉幹細胞培養向けヘパリンフリーヒト血小板ライセート(hPL)。500mL。
品質
すべてのヒト由来の材料は、政府による検査を受けた機関から取得される米国由来のものです。 各ドナーユニットはヒトへの使用が承認され、HIV-1、HIV-2、HIV-NAT、HCV、HBsAg、および梅毒のRPRなどの感染症がテストされています。
各ロットは、以下のパラメータについて幅広くテストされています:
無菌試験:増殖に対して陰性
pH:6.8~7.8
総タンパク量:4.0~6.5 g/dL
オスモル濃度:250~330 mOsm/kg
エンドトキシンUSP <8>:<10 EU/mL
マイコプラズマ:検出されない
細胞増殖:適合
保管および安定性
受領したら-80°Cで保存してください。室温または水槽内で融解してください。 融解後は、分注してから-20°C以下で保存してください。 長期保存の場合は-80°Cでの保存が推奨されます。凍結融解を繰り返すことは推奨されません。
法的情報
PLTGold is a registered trademark of Mill Creek Life Sciences, LLC
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SCM152:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magda Zachara et al.
The EMBO journal, 41(18), e108206-e108206 (2022-08-24)
Adipose stem and precursor cells (ASPCs) give rise to adipocytes and determine the composition and plasticity of adipose tissue. Recently, several studies have demonstrated that ASPCs partition into at least three distinct cell subpopulations, including the enigmatic CD142+ cells. An
資料
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
プロトコル
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.