安全性情報
SCM142
Sigma-Aldrich
PLTMaxヒト血小板ライセート
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 500ml.
別名:
PLTMax hPL, hPL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.71
由来生物
human
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
輸送温度
ambient
詳細
PLTMaxヒト血小板ライセートは、増殖因子に富んだ添加剤であり、ヒト間葉系幹細胞(MSC)培養における胎児ウシ血清(FBS)の優れた代替品です。最適なMSCの成長は、5%PLTMaxヒト血小板ライセートを用いて達成できます。PLTMaxヒト血小板ライセートは、マウス、ウサギ、ブタを含む他の種由来の間葉系幹細胞を効果的に増殖させるために使用されています。
PLTMaxヒト血小板ライセートは、米国の血液センターで採取した正常ヒトドナー血小板由来です。一貫した製品を生産するために、複数のドナーユニットを大規模なバッチサイズでプールしてから製造されます。ヒト静脈内使用が承認されているヘパリン(ブタ)をPLTMaxヒト血小板ライセートの調製に使用しています。本品はヒト由来の物質を含有しており、感染の可能性がある物質として取り扱わなければなりません。生物学的サンプルの取扱いや廃棄にあたっては、普遍的な予防策を講じる必要があります。
アプリケーション
使用上の注意
•ヘパリンを培地に加えて最終濃度を2 U/mLにします。特定の培地では、ヘパリンを追加しないと凝固する可能性があります。
•ヒト間葉系幹細胞を最適に増殖させるために、DMEMおよびαMEMなどの通常の細胞培養培地に5% vol/vol PLTMaxヒト血小板ライセートを添加します。
•細胞を約1.5×10^3個/cm2の割合で播種します。
•初代MSCのコンフルエンスは80%を超えてはいけません。
微粒子生成
•製品は0.2 µmのフィルターで滅菌ろ過済みです。溶解後に微粒子が認められます。 微粒子の生成は正常であり、大きな微粒子が存在しても性能に影響はありません。ろ過処理はお勧めしません。
•微粒子の生成を抑制するには、凍結/融解サイクルおよび4℃での長期保存は最小限としてください。一部の微粒子の生成は、必要に応じて37℃で短時間インキュベートすることで抑制できます。
品質
PLTMaxヒト血小板ライセートは、最高品質の原料を用いて製造されています。 すべてのヒト由来の材料は、政府による検査を受けた機関から取得される米国由来のものです。 各ドナーユニットはヒトへの使用が承認され、HIV-1、HIV-2、HIV-NAT、HCV、HBsAg、および梅毒のRPRなどの感染症で試験されています。
各ロットは、以下のパラメータについて幅広く試験されています:
pH:6.8~7.8
総タンパク量:4.0~6.5 g/dL
エンドトキシンUSP <8>:<10 EU/mL
マイコプラズマ:検出されず
無菌試験:増殖に対して陰性
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SCM142:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.