安全性情報
SCM008
Sigma-Aldrich
マウス神経幹細胞増殖培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.32
詳細
Neural Stem Cells
品質水準
タイプ
for cell culture
形状
liquid
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
詳細
マウス神経幹細胞増殖培地は、マウス神経幹細胞の成長と増殖を可能にします。 本製品には神経幹細胞基礎培地と添加剤 bFGF、EGF、ヘパリンが含まれています。 神経幹細胞用基礎培地から増殖因子とヘパリンを除去すると、げっ歯類の神経幹細胞は自発的に分化します。
構成
500 mL の神経幹細胞基礎培地(カタログ番号 SCM003) bFGF、10 ug EGF、10 ug ヘパリン、1.5 mg
品質
各ロットの培地は、マウスの神経幹細胞の最適な細胞の成長、増殖、分化がテストされています。 無菌試験: 陰性;浸透圧: 299;pH: 7.4
保管および安定性
部品番号 SCM003 神経幹細胞基礎培地は、使用するまで -20℃ で保存してください。 解凍した基礎培地は、2 ~ 8℃ で最長1か月保存できます。FGF-2(10 µg、凍結乾燥品)は、100 µL の 5 mM トリス-HCL、pH 7.6 で再構成し、最終濃度を 100 µg/mL にします。 凍結融解を繰り返さないように、一定分量に分注してください。 bFGF、EGF、ヘパリン溶液は、使用中の分注液として -20℃ で 6 ヵ月まで保存できます。この溶液を他の水性緩衝液で希釈し、4℃ で 1 週間、または後日使用する場合は -20℃ で保存することができます。凍結/融解を繰り返すと、重大な活性消失につながります。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SCM008:
試験成績書(COA)