product name
721.221 ヒト HLA 陰性 B リンパ芽球様細胞株,
由来生物
human
包装
vial of >1X10⁶ cells
メーカー/製品名
Millipore
成長モード
N/A
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
アプリケーション
- 721.221 ヒト HLA 陰性 B リンパ芽球様細胞細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよび非ヒト霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination Clearパネルによる評価に従って検証されています。
- 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルの感染症に関して陰性であることがテストされています。
- 細胞はマイコプラズマに関して陰性であることがテストされています。
ヒト白血球抗原(HLA)遺伝子複合体は、ヒト免疫系の重要な制御因子である主要組織適合性複合体(MHC)タンパク質をコードしています。MHC タンパク質は、T 細胞が細胞表面を認識するための抗原決定基を持ち、免疫による自己認識を可能にします(1)。抗原が多様であるため、個々の T 細胞活性化因子や特定の免疫応答を分析することは困難であり、特定の決定基を操作できるかどうかが、MHC の機能不全から生じる自己免疫疾患を理解する上で最も重要な要素となっています。
721.221 ヒト HLA 陰性 B 細胞リンパ芽球様細胞株は、免疫活性化と HLA 発現において、定評あるモデルです。721.221 細胞ではクラス I HLA が発現していないため、個々の HLA 遺伝子を用いた形質転換により、個々のクラス I 抗原の機能分析が可能です(2)。HLA 遺伝子は、721.21 細胞では定量的に正常なレベルで異所的に発現します(2)。721.221 細胞は B 細胞マーカー Cd19(4)や CD 48、CD 80、CD 86などの複数の NK 活性化リガンドを発現します(5)。そのユニークな特性により、721.221 細胞株は免疫学研究において非常に汎用性の高いシステムとなっています。
由来
721.221 細胞株は 721 リンパ芽球様細胞株にガンマ線を照射し、内在性の HLA-A、B、C クラス I 抗原遺伝子にヌル変異を誘導したものです。
参考文献
1.Simpson E. Immunol Suppl. 1988; 1:27-30.
2.Shimizu Y, DeMars R. J Immunol. 1989; 142(9):3320-3328.
3.Lisovsky I, Isitman G, Bruneau J, Bernard NF.J Leukoc Biol 2015; 97(4):761-767.
4.DeBell KE, Simhadri VR, Mariano JL, Borrego F. BMC Immunol 2012; 13:23.
5.Tremblay-McLean A, Coenraads S, Kiani Z, Dupuy FP, Bernard NF.BMC Immunol 2019; 20(1):8
721.221 ヒト HLA 陰性 B 細胞リンパ芽球様細胞株は、免疫活性化と HLA 発現において、定評あるモデルです。721.221 細胞ではクラス I HLA が発現していないため、個々の HLA 遺伝子を用いた形質転換により、個々のクラス I 抗原の機能分析が可能です(2)。HLA 遺伝子は、721.21 細胞では定量的に正常なレベルで異所的に発現します(2)。721.221 細胞は B 細胞マーカー Cd19(4)や CD 48、CD 80、CD 86などの複数の NK 活性化リガンドを発現します(5)。そのユニークな特性により、721.221 細胞株は免疫学研究において非常に汎用性の高いシステムとなっています。
由来
721.221 細胞株は 721 リンパ芽球様細胞株にガンマ線を照射し、内在性の HLA-A、B、C クラス I 抗原遺伝子にヌル変異を誘導したものです。
参考文献
1.Simpson E. Immunol Suppl. 1988; 1:27-30.
2.Shimizu Y, DeMars R. J Immunol. 1989; 142(9):3320-3328.
3.Lisovsky I, Isitman G, Bruneau J, Bernard NF.J Leukoc Biol 2015; 97(4):761-767.
4.DeBell KE, Simhadri VR, Mariano JL, Borrego F. BMC Immunol 2012; 13:23.
5.Tremblay-McLean A, Coenraads S, Kiani Z, Dupuy FP, Bernard NF.BMC Immunol 2019; 20(1):8
特徴および利点
そのユニークな特性により、721.221 細胞株は免疫学研究において非常に汎用性の高いシステムとなっています。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC275:
試験成績書(COA)