詳細
Cell line type: Cancer Cells
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
詳細
卵巣癌は世界的に蔓延している疾患で、年間 20 万例以上の新規症例が診断されています(1)。新規に診断された卵巣癌に対する第一選択化学療法はシスプラチンですが、初期の高い有効性にもかかわらず、最も一般的なタイプの卵巣癌は、しばしばプラチナ製剤耐性型として再発し、多くは多剤耐性を示します(1)。 薬剤耐性を理解し、新たな治療選択肢を開発するためには、この疾患の耐性型と感受性型の両方を再現できる細胞モデルが必要不可欠です。
OVCAR-4 は、シスプラチンに抵抗性を示す患者から樹立された高悪性度の漿液性卵巣腺癌細胞株であり、複数の化学療法剤に抵抗性を示します(2)。 OVCAR-4 細胞は、遊走/浸潤能力を特徴とし、ヌードマウスで腫瘍化します(3)。OVCAR-4 細胞株は TP53 における Leu130Val 変異にホモ接合性を有し(4)、癌マーカーであるインテグリン αvβ3 を高レベルで発現します(5)。 OVCAR-4 細胞は比較的高密度(少なくとも 13,000 細胞/cm2)で継代することが推奨されます。OVCAR-4 は、高悪性度漿液性卵巣癌の最も代表的な細胞株の一つであり、多剤耐性卵巣癌のモデルとして非常に関連性の高い細胞株です。
由来:
OVCAR-4 は、シスプラチン治療に対して抵抗性を示す42歳の卵巣腫瘍患者の腹水から樹立されました(2)。
参考文献:
1. Nat Rev Disease Primers 2016; 2: 16061.
2. Cancer Res 1997; 57: 850—856.
3. Gynecol Oncol 2015;138(2): 372-377.
4. Mol Cancer Ther 2006; 5(11): 2606-2612.
5. Bioorganic & Medicinal Chem 2018; 26: 2085-2091.
OVCAR-4 は、シスプラチンに抵抗性を示す患者から樹立された高悪性度の漿液性卵巣腺癌細胞株であり、複数の化学療法剤に抵抗性を示します(2)。 OVCAR-4 細胞は、遊走/浸潤能力を特徴とし、ヌードマウスで腫瘍化します(3)。OVCAR-4 細胞株は TP53 における Leu130Val 変異にホモ接合性を有し(4)、癌マーカーであるインテグリン αvβ3 を高レベルで発現します(5)。 OVCAR-4 細胞は比較的高密度(少なくとも 13,000 細胞/cm2)で継代することが推奨されます。OVCAR-4 は、高悪性度漿液性卵巣癌の最も代表的な細胞株の一つであり、多剤耐性卵巣癌のモデルとして非常に関連性の高い細胞株です。
由来:
OVCAR-4 は、シスプラチン治療に対して抵抗性を示す42歳の卵巣腫瘍患者の腹水から樹立されました(2)。
参考文献:
1. Nat Rev Disease Primers 2016; 2: 16061.
2. Cancer Res 1997; 57: 850—856.
3. Gynecol Oncol 2015;138(2): 372-377.
4. Mol Cancer Ther 2006; 5(11): 2606-2612.
5. Bioorganic & Medicinal Chem 2018; 26: 2085-2091.
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにお問い合わせください。
品質
- 各バイアルには>=1X106個の生存可能な細胞が含まれています。
- 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのHuman Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
- 細胞は、ヒト起源であること、およびラット、マウス、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、非ヒト霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEAR パネルによる評価に従って検証されています。
- 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
- 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCC258:
試験成績書(COA)