Merck
SCC145
Sigma-Aldrich
ID8マウス卵巣表面上皮細胞株
Mouse
別名:
ID-8, ID8/MOSEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
ID8マウス卵巣表面上皮細胞株, ID8 mouse ovarian surface epithelial cell line is frequently used as a syngeneic mouse model for human ovarian cancer.
由来生物
mouse
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
ID8は、後期継代C57BL/6マウス卵巣表面上皮細胞(MOSEC)から樹立された10種類のクローン株のうちの1つです。10クローン株のそれぞれをC57BL/6マウスに腹腔内投与すると、腹膜腫瘍と腹水が形成されました。10クローン株のうち、ID8が最も高い腫瘍量を示しました。 ID8細胞株は、多くの論文が発表され、特性が十分に明らかにされている細胞株であり、卵巣がんの同系マウスモデルとしてしばしば使用されています。
卵巣がんは、女性におけるがん関連死の原因の4位となっています。 この疾患はより遅いステージで診断されることが多く、腫瘍が腹腔内全体に認められます。卵巣腫瘍の約90%は卵巣表面の上皮細胞に由来します。 ヒトおよびマウスの卵巣表面上皮細胞(OSE)が単離され、卵巣がんモデルの開発に用いられています。 モデルでは通常、免疫不全状態のマウスにヒト/マウスOSE細胞を皮下、腹腔内または同所的に注射します。 これらのモデルに共通の欠点は、宿主マウスに損なわれていない免疫系が存在しないことです。
2000年に、免疫系が正常な卵巣がんの同系マウスモデルが報告されました。C57BL/6マウスから単離したマウス卵巣表面上皮細胞(MOSEC)は、in vitroでの長時間の継代後に、自然に悪性腫瘍細胞に形質転換することが明らかになりました。 後期継代MOSECは、正常な上皮細胞に類似する古典的な“敷石状”単層を形成するin vitroでの増殖の接触阻害特性を失い、代わりに形質転換細胞を示す多層細胞クラスターとして増殖しました。 後期継代MOSECを無胸腺および免疫正常な同系C57BL/6マウスに腹腔内投与すると、ステージIIIおよびIVのがんを有する女性に認められるような腹腔内全体の腫瘍が生じました。 したがってMOSECは、卵巣がんの発生と進行における免疫系の役割を研究する上で有用な同系マウスモデルです。
品質
• 各バイアルには≥1X106個の生存細胞が含まれています。
• 細胞は、Charles River Animal Diagnostic ServicesのMouse Essential CLEARパネルにより感染症に関して陰性であることがテストされています。
• 細胞は、マウス起源であること、およびラット、チャイニーズハムスター、ゴールデンシリアンハムスター、ヒトおよびヒト以外の霊長類(NHP)による種間汚染に関して陰性であることが、Charles River Animal Diagnostic ServicesのContamination CLEARパネルによる評価に従って検証されています。
• 細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
その他情報
この製品は、製品文書に詳述されている「学術的使用に関する協約」の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SCC145:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James Greenaway et al.
Gynecologic oncology, 108(2), 385-394 (2007-11-27)
Ovarian cancer is the fourth leading cause of cancer-related deaths among women and is among the least understood of all cancers. The objective of this study was to determine the effect of ovarian epithelial and stromal cell interaction in a
K F Roby et al.
Carcinogenesis, 21(4), 585-591 (2000-04-07)
Mouse ovarian surface epithelial cells (MOSEC) were obtained from virgin, mature mice by mild trypsinization and were repeatedly passaged in vitro. Early passage cells (<20 passages) exhibited a cobblestone morphology and contact inhibition of growth. After approximately 20 passages in
Zixiang Wang et al.
Nature communications, 13(1), 6246-6246 (2022-10-22)
Dysregulated expression of splicing factors has important roles in cancer development and progression. However, it remains a challenge to identify the cancer-specific splicing variants. Here we demonstrate that spliceosome component BUD31 is increased in ovarian cancer, and its higher expression
Li Jiang et al.
Frontiers in immunology, 9, 2927-2927 (2019-01-09)
Fatty acid synthase (FASN), the key metabolic enzyme of de novo lipogenesis, provides proliferative and metastatic capacity directly to cancer cells have been described. However, the impact of aberrant activation of this lipogenic enzyme on host anti-tumor immune milieu remains