product name
TC28a2 ヒト軟骨細胞株, TC28a2 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
由来生物
human
品質水準
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
ambient
詳細
軟骨細胞は関節軟骨にのみ存在する特殊な細胞です。 軟骨細胞は軟骨マトリックスをサポートし、修復するための分泌物を産生します。 成熟した関節軟骨に存在するヒトの軟骨細胞は、有糸分裂後の終末分化細胞です。 ヒト軟骨細胞に関する試験は、ひとつの関節から十分な数の初代ヒト軟骨細胞を得ることが困難であること、また、年齢や病状などの要因によるドナー間のばらつきによって妨げられてきました。
T/C-28a2 細胞株は、15 歳女性から採取した肋軟骨の初代培養物(5 日目)を、シミアンウイルス SV40 ラージ T 抗原を発現するレトロウイルスベクターでトランスフェクトすることにより樹立されました。
参考文献:
1.Goldring, M.B, Birkhead, J.R., Suen, L.F., Yamin, R., Mizuno, S., Glowacki, J., Arbiser, J.L, Apperley, J.F.(1994) Interleukin-1 beta-modulated gene expression in immortalized human chondrocytes.J. Clin. Invest 94(6): 2307-2316.
2.Claassen, H., Schicht, M., Brandt, J., Reuse, K., Schadlich, R., Goldring, M.B., Guddat, S.S., Thate, A., Paulsen, F. C-28/I2 and T/C-28a2 chondrocytes as well as human primary articular chondrocytes express hormone and insulin receptors- Useful cells in study of cartilage metabolism Ann Anat.193(1): 23-29.
3.Goldring, M.B.(2004) Culture of immortalized chondrocytes and their use as models of chondrocyte function. Methods Mol. Med. 100: 37-52.
T/C-28a2 細胞株は、15 歳女性から採取した肋軟骨の初代培養物(5 日目)を、シミアンウイルス SV40 ラージ T 抗原を発現するレトロウイルスベクターでトランスフェクトすることにより樹立されました。
参考文献:
1.Goldring, M.B, Birkhead, J.R., Suen, L.F., Yamin, R., Mizuno, S., Glowacki, J., Arbiser, J.L, Apperley, J.F.(1994) Interleukin-1 beta-modulated gene expression in immortalized human chondrocytes.J. Clin. Invest 94(6): 2307-2316.
2.Claassen, H., Schicht, M., Brandt, J., Reuse, K., Schadlich, R., Goldring, M.B., Guddat, S.S., Thate, A., Paulsen, F. C-28/I2 and T/C-28a2 chondrocytes as well as human primary articular chondrocytes express hormone and insulin receptors- Useful cells in study of cartilage metabolism Ann Anat.193(1): 23-29.
3.Goldring, M.B.(2004) Culture of immortalized chondrocytes and their use as models of chondrocyte function. Methods Mol. Med. 100: 37-52.
細胞株の説明
軟骨細胞
アプリケーション
この製品は、製品文書に詳述されている“「学術的使用に関する協約」”の条件に従って、内部の学術研究に使用することを意図して、学術機関のみに販売されています。その他の使用に関する情報については、licensing@emdmillipore.comをご覧ください。
品質
•各バイアルには≥ 1X106の生存細胞が含まれています。
•PCR検査によれば、細胞はHPV-16、HPV-18、A、B、C型肝炎、HIV-1&2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
• 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
•PCR検査によれば、細胞はHPV-16、HPV-18、A、B、C型肝炎、HIV-1&2ウイルスに関して陰性です。
•細胞はマイコプラズマ汚染に関して陰性です。
• 細胞の各ロットは、STR分析によって遺伝子型が決定されて細胞株の固有性が検証されます。
保管および安定性
液体窒素中で保存してください。細胞は、初回の融解後に少なくとも10回継代して、細胞マーカーの発現と機能性に重大な影響を与えることなく培養できます。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC042:
試験成績書(COA)
Materials (Basel, Switzerland), 14(24) (2021-12-25)
Graphene has been one of the most tested materials since its discovery in 2004. It is known for its special properties, such as electrical conductivity, elasticity and flexibility, antimicrobial effect, and high biocompatibility with many mammal cells. In medicine, the
The Journal of clinical investigation, 94(6), 2307-2316 (1994-12-01)
Immortalized human chondrocytes were established by transfection of primary cultures of juvenile costal chondrocytes with vectors encoding simian virus 40 large T antigen and selection in suspension culture over agarose. Stable cell lines were generated that exhibited chondrocyte morphology, continuous
Methods in molecular medicine, 100, 37-52 (2004-07-29)
Immortalization of chondrocytes increases life span and proliferative capacity but does not necessarily stabilize the differentiated phenotype. Expansion of chondrocyte cell lines in continuous monolayer culture may result in the loss of phenotype, particularly if high cell density is not