物質
PureFlex™ film (with hanger)
品質水準
製品種目
EMPROVE® Single Use
Mobius®
パラメーター
100 mL sample volume
L
15.2 cm (6.0 in.)
W
8.3 cm (3.3 in.)
フィッティング
female Luer outlet fitting (with cap)
構成
プラチナ硬化シリコーン、内径3 mm x 外径6 mm、長さ18インチ、NovaSeal テクノロジー使用
C-Flex 374チューブ、内径1/8インチ x 外径1/4インチ、長さ18インチ
ピンチクランプ
C-Flex 374チューブ、内径1/8インチ x 外径1/4インチ、長さ18インチ
ピンチクランプ
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany