Merck
SAU0200L41DP5
Millipore
Mobius® Silver Drum Assembly
200L Standard PureFlex Drum Assembly
別名:
Mobius®、シルバー、200 L標準PureFlex ドラムアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
物質
PureFlex container
品質水準
製品種目
EMPROVE® Single Use
Mobius®
パラメーター
200 L sample volume
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany