安全性情報
S7107
Sigma-Aldrich
ApopTag TdT酵素
ApopTag Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a recombinant enzyme intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
別名:
TdT 酵素, 末端デオキシヌクレオチド転移酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
メーカー/製品名
ApopTag
Chemicon®
輸送温度
dry ice
詳細
ApopTag末端デオキシヌクレオチド転移酵素(TdT)は、アポトーシス細胞の検出時に断片化されたDNAの3′-OH末端を標識するための使用を目的としたリコンビナント酵素です。Apoptag In Situアポトーシス検出キット(カタログ番号:S7100、S7101、S7110、S7111、S7160、S7165)との使用が認定されています。
ApopTagは、Serologicals Companyの登録商標です。
アプリケーション
提供資材:
各バイアルには300 μLのApopTag末端転移酵素(TdT)が含まれています。
使用方法
以下のとおり、標識用混合物を調製します:
77 μL ApopTag反応バッファー(S7105またはキット構成要素 # 02)
33 μL ApopTag TdT酵素
よく混合し氷上に置きます。 この試薬は事前に調製でき、氷上で6時間まで保存できます。 反応バッファー - TdT酵素混合物は、完全なApopTagマニュアルの「ワーキング強度のTdT酵素の使用」ステップですぐに使用できる状態です。
警告と注意:
ApopTag末端転移酵素(TdT)には、バッファーとしてカコジル酸カリウム(ジメチルアルシン酸)が含まれています。 この物質は飲み込むと有害です。皮膚と眼への接触を避け(手袋、眼鏡を着用)、接触した部位はすぐに洗ってください。
包装
1000 units/mL
保管および安定性
-15°C~-25°Cで保存することをお勧めします。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7107:
S7107-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Po-Nien Tsao et al.
Development (Cambridge, England), 136(13), 2297-2307 (2009-06-09)
Although there is accumulated evidence of a role for Notch in the developing lung, it is still unclear how disruption of Notch signaling affects lung progenitor cell fate and differentiation events in the airway epithelium. To address this issue, we
Divya A Shiroor et al.
Current biology : CB, 30(11), 2166-2174 (2020-05-11)
Stem cells are continuously exposed to multiple stresses, including radiation and tissue injury. As central drivers of tissue repair and regeneration, it is necessary to understand how their behavior is influenced by these stressors. Planarians have an abundant population of