物質
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質水準
無菌性
sterile; irradiated
製品種目
Steritop®
特徴
hydrophilic
包装
pack of 12 ea
パラメーター
max. temp. at 45 °C
詳細
2.4 mL (hold-up volume)
テクニック
sterile filtration: suitable
H
148 mm
キャパシティ
500 mL
直径
12.5 cm
フィルタ直径
73 mm
ろ過面積
40 cm2
漏斗容量
500 mL
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
フィッティング
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
輸送温度
ambient
詳細
この品目は、SCGVT05REと直接交換可能です。
安心な作業と確実なろ過をStericup® とSteritop® のろ過システムで実現。
Stericup® とSteritop の真空滅菌ろ過デバイスでは、ラボ試薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
0.22 μm孔径のフッ化ポリビニリデン(PVDF)メンブレンフィルターユニットを備えたこのSteritop ® 500 mLボトルトップは、開口部が45 mmの、真空用にデザインされたボトルで使用できます。
Stericup® とSteritop の真空滅菌ろ過デバイスでは、ラボ試薬、バッファー、培地の最適な滅菌ろ過のために、信頼できる高性能メンブレンを使用しています。これらのデバイスでは、卓越した流量とスループットが低い非特異的結合と安定した倒れないデザインと組み合わされています。
0.22 μm孔径のフッ化ポリビニリデン(PVDF)メンブレンフィルターユニットを備えたこのSteritop ® 500 mLボトルトップは、開口部が45 mmの、真空用にデザインされたボトルで使用できます。
アプリケーション
Stericup® およびSteritop® システムは、最大限の流れを確保しながら起泡とタンパク質変性を抑えるように設計されており、 組織培養培地や生体液などの水溶液の滅菌真空ろ過に 使用できます。
- 組織培養培地(添加物あり、なし)
- バッファー
- 生体液
研究 専用
特徴および利点
この Steritop®のフィルターファネル部に記載された太字の製品情報が、 構成や孔径などのメンブレンの特性を簡潔に表示しており、 用途に適した製品を迅速に選ぶことができます。
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany