Merck
RSB
Sigma-Aldrich
READYBLUE® PROTEIN GEL STAIN
別名:
protein gel stain, protein stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105322
NACRES:
NA.32
品質
MQ100
品質水準
テクニック
protein staining: suitable
詳細
ReadyBlue® Protein Gel Stain is a rapid and sensitive colloidal Coomassie stain for polyacrylamide gels. The stain is provided as a ready-to-use solution, allowing for a fast and simplified protocol. No prior fixing step is necessary.
  • Colorimetric or IR fluorescence (800 nm) imaging
  • Reusable up to 3 times
  • No organic solvents or phosphoric acid
  • Compatible with mass spectrometry
  • Room temperature storage—it′s ready when you are
アプリケーション
Protein gel stain
保管および安定性
Store ReadyBlue® Protein Gel Stain at room temperature. Protect From Light.
法的情報
READYBLUE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびTurboMix® Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明