安全性情報
RAWP29325
Millipore
MF-ミリポアメンブレン
別名:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 1.2 μm, 293 mm, white, plain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
293 mm
厚さ
170 μm
重量分析抽出物
5%
屈折率
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
1.2 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥0.92 bar, air with water at 23 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:RAWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:Visual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
JBRRAWP29325:
RAWP29325:
試験成績書(COA)