Merck
RAWG02500
Millipore
MF-Milliporeメンブレンフィルター、孔径1.2 µm、格子入り
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
別名:
MCEメンブレンフィルター、1.2 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質水準
詳細
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
25 mm
フィルタ直径
25 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
5%
white
屈折率
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
1.2 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:RAWG
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物により、MF-Milliporeメンブレンフィルターは、分析および研究用途で最も広く使用されているメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物学的および環境的モニタリング用の多用途フィルタ-
- 幅広い孔径の、黒色または白色の、格子のある表面があるものとないものが利用できます
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、および高圧蒸気滅菌法方法に適合します。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
水溶液の清澄化
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
JBRRAWG02500:
RAWG02500:
試験成績書(COA)