Merck
NY6009000
Millipore
ナイロンネットフィルター
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
ナイロンメンブレンフィルター、60.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
50 μm
ポアサイズ
41 % porosity
60.0 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に適合します。次の2つのタイプがあります:1) 孔径が0.20~1.2 µmのナイロンメンブレンフィルター、および 2) メッシュ開口が5~180 µmの織りネットフィルター。
メルクの5 µmナイロン織りネットフィルター(NY054700)は、自動車業界における清浄度分析によく使用されています。
特徴および利点:
•幅広い孔径に対応
•刺激性溶媒に対する高い耐性
用途:
粒子の除去および浄化、溶媒ろ過、粒子分析、塗料モニタリング、自動車の清浄度分析
フィルターコード:NY60
フィルタータイプ:ネットフィルター
アプリケーション
  • 藻類と細胞の回収
  • 粒子分析
  • 大型粒子状物質のろ過
  • C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
  • 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
  • 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング