物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
詳細
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
65 μm
ポアサイズ
10.0 μm pore size
6 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロン製フィルターは広範囲の溶媒に適合します。2種類のフィルターをご用意しています:1)孔径0.20~1.2 µmのナイロン製メンブレンフィルター、2)メッシュ開口部5~180 µmの織布ネットフィルター。
私たちの5 µm織布ナイロン製ネットフィルター(NY054700)は、自動車業界で清浄度分析に一般に使用されています。
特長・利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
私たちの5 µm織布ナイロン製ネットフィルター(NY054700)は、自動車業界で清浄度分析に一般に使用されています。
特長・利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
フィルターコード:NY10
フィルタータイプ:ネットフィルター
アプリケーション
- 藻類と細胞の回収
- 粒子分析
- 大型粒子状物質のろ過
- C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
- 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
- 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
適用法令
Jan Code
NY1009000:
試験成績書(COA)