グレード
for protein analysis
品質水準
詳細
ED<sub>80</sub> = 93 ± 3 pg/mL ED<sub>50</sub> = 230 ± 15 pg/mL ED<sub>20</sub> = 558 ± 44 pg/mL
analytes available: PYY
20-1280 pg/mL (standard curve range)
特徴
accuracy 94.5 ± 10.2%
化学種の反応性
human
感度測定範囲
20 pg/mL
テクニック
radioimmunoassay: suitable
UniProtアクセッション番号
検出方法
radioactive
詳細
SIZE: 97 amino acids; 11046 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Secreted.
SIMILARITY: SwissProt: P10082 ## Belongs to the NPY family.
特異性
アプリケーション
アナリシスノート
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
PYY-67HK:
試験成績書(COA)