07-677-IS
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys56) Antibody, Trial Size
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l, H3K56Ac, Histone H3 (acetyl K56), Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, Histone H3 K56ac, Histone H3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys56)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated acetyl-Histone H3 (Lys56) from HeLa cells.
品質
Western Blot Analysis: A 1:405 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys56) in sodium butyrate treated HeLa acid extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa acid extract, colcemid treated HeLa acid extract, recombinant Histone H3, recombinant Histone H4, and recombinant Histone H2A
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-677-IS:
試験成績書(COA)