安全性情報
PX1980
Supelco
Pumice Stone
size <400 mesh
別名:
Pumice Stone, Pumice
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11111610
グレード
for elemental analysis
品質水準
フォーム
powder
サイズ
<400 mesh
pH
7.5- 8.0
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
InChI Key
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
< 400 Mesh
アプリケーション
<400 Mesh
アナリシスノート
Description: Fine gray powder
Mesh size (<140): 75% min
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
PX1980-3:
試験成績書(COA)