Merck
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
別名:
3-Picoline, 3-Methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
93.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
203-636-9
蒸気圧
6 hPa
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
転移温度
flash point 40 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体