安全性情報
PX0427
Supelco
石油エーテル
Reagent
別名:
石油ベンジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
232-453-7
品質水準
形状
liquid
蒸発残留物質
≤0.001%
APHA: ≤10
bp
60-90 °C
転移温度
flash point -7 °C
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reagent
アナリシスノート
AcidTo pass testAppearanceTo pass testBoiling range60-90°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxHeavy oils and fatsTo pass testOdorTo pass testSulfur compounds (Doctor test)Negative
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0427-5:
PX0427-30:
PX0427-3:
試験成績書(COA)