安全性情報
PX0424
Supelco
石油エーテル
OmniSolv®
別名:
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116105
bp:
30-50 °C/1013 hPa
品質水準
製品種目
OmniSolv®
フォーム
liquid
不純物
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
転移温度
flash point <-30 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Not Optically Transparent in UV
OmniSolv®
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Boiling range30-60°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-22.0 °F
引火点(℃)
< -30 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0424-901:
PX0424-39:
PX0424-35:
PX0424-36:
PX0424-34:
PX0424-1:
PX0424-6:
PX0424-37:
PX0424-38:
PX0424-32:
PX0424-31:
試験成績書(COA)