Merck
PX0398
Supelco
過塩素酸
OmniTrace Ultra
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
濃度:
≥70-90% in perchloric acid
グレード:
for inorganic trace analysis
pH:
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
70%
フォーム
liquid
濃度
≥70-90% in perchloric acid
pH
at 20 °C- (68 °F)( strongly acid)
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
溶解性
soluble (Water: Soluble)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0398-6:
PX0398-7:
PX0398-1:
試験成績書(COA)