Merck
PX0396D
Supelco
過塩素酸
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
品質水準
フォーム
liquid
濃度
60.0-62.0% HClO4
不純物
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SiO2)
強熱残分
≤0.003%
APHA: ≤10
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Meets ACS Specifications GR ACS
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay: 60.0-62.0%
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 10 max
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 1ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.003% max
Silicate and phosphate (as SiO2): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.001% max
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PX0396D-4:
試験成績書(COA)