主要文書
PUMP05001
Milli-Q
Recirculation Pump
AC/DC input 230 V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
SB.51
AC/DC入力
230 V, 50-60 Hz
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with tanks
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Recirculation Pump is a water purification system accessory. The pump recirculates stored water to maintain pure water quality.
For use with 30, 60, and 100 L polyethylene (PE) reservoirs to protect stored water quality.