特徴
adjustable
manual
no. of channels 1
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio H6800-SK
関連するカテゴリー
詳細
Halo Pipettor Starter Kit, includes H6800-10 (10µL), H6800-20 (20µL), H6800-200 (200µL), H680-1MXL (1250µL), and H6800-CR (6 place carousel stand)
特徴および利点
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
法的情報
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
MTCH6800SK | 4065270473356 |
MTCH6800SK-1EA | 4065271080447 |