Merck
すべての画像(6)
主要文書
PTMP24H48
Millipore
Millicell®24ウェルhanging細胞培養インサート
pore size 5.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
別名:
cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene housing
translucent PET membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
0.6x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea (individually blister packaged)
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
H
15.5 mm
直径
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
インサート有効容積
0.2 mL
サイズ
24 wells
表面積
0.3 cm2
translucent membrane
ポアサイズ
5.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この個別滅菌包装されたインサートは、メンブレン孔径が 5.0 μmであり、ほとんどの 24 ウェルプラスチック製組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell®組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能が、in vivo で起こることをより忠実に模倣することになります。
’インサートのフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3 つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
MCMP24H48 の代替品
アプリケーション
  • 血管新生
  • 走化性
  • 遊走/浸潤
  • フィーダー層
  • 蛍光検出/免疫組織染色
  • 腫瘍細胞の転移および浸潤
規格
メンブレン孔密度 = 0.6 x 106個/cm2
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany