Merck
PSVVAG101
Millipore
Prostak MFモジュール
pore size 0.1 μm
別名:
Prostak MFモジュール、0.1 μm 10-スタック 0.84 m2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031623
物質
PVDF
silicone gasket
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Prostak
パラメーター
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
H
8.1 cm (3.2 in.)
L
38.9 cm (15.3 in.)
W
19.8 cm (7.8 in.)
デバイスサイズ
, 10 stack
ろ過面積
0.84 m2
Membrane nominal area
0.84 m2
重量
3.6 kg (7.9 lb)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
1-11(short duration)
2-10(continuous)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Prostak MF Moduleは、プレートを積み重ねる構成のタイプVスクリーンオープンフィードチャネルを備えたタンジェンシャルフローフィルトレーションデバイスです。微小孔性メンブレンであるDurapore® ポリビニリデンフルオリド(PVDF)は、各プレートの両面に接着されています。プレートは、並行に並べられてスタックが形成されます。
このProstak マイクロフィルトレーションオープンチャネルモジュールは、ポアサイズが0.1 μm、ろ過面積が0.84 m2です。PSVVAG101は、10スタック構成でご利用いただけるようになっており、ベンチトップスケール、パイロットスケール、製造スケールのシステムで使用可能です。
モジュールは、完全性試験と20サイクルの蒸気滅菌に対応しています。
Prostak MFモジュールの使用には、たわみを制御し、外部パイプとの接続のためのサニタリーフィッティングとなるサポートホルダーが必要です。モジュールに同梱のサニタリーガスケットにより、モジュールとホルダーを漏れなく接続できます。
アプリケーション
主用途
Prostak マイクロフィルトレーションは、フィード流の粘度と懸濁固形物のためオープンフィードチャネルが必要な分離で使用されます。一般に、パーフュージョン培養や以下の清澄化/ハーベストで使用されます:
  • 哺乳類、細菌、菌糸の細胞懸濁液
  • 乳濁液・コロイド懸濁液
  • ウイルスやタンパク質などの生体有機高分子の溶液
  • 多糖類などの高粘度溶液
  • 酵母や藻類などの高固体含有量懸濁液
  • タンパク質沈殿物
  • ワクチン
特徴および利点
タイプVスクリーンオープンフィードチャネル
その他情報
これらの製品は、FDAの医薬品の製造管理および品質管理の基準を遵守する施設で製造されています。
プレフィルトレーション要件:150 µm
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany