物質
plain filter
polypropylene membrane
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
430 μm
ポアサイズ
45.0 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
孔径45.0 umの、90 mmの親水性ポリプロピレンメンブレンフィルターです。溶媒、脱イオン水 & バイオバーデン低減など、清澄化 & 前ろ過に最適です。また、幅広い熱適合性を備えています。
アプリケーション
- 大型粒子の除去
- 汚染分析
その他情報
使用方法
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13