物質
Nylon membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
フィルタL × W
30 cm × 3 m
厚さ
50 μm
ポアサイズ
31 % porosity
41.0 μm pore size
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に適合します。次の2つのタイプがあります:1)孔径が0.20~1.2 µmのナイロンメンブレンフィルター、および 2)メッシュ開口が5~180 µmの織りネットフィルター。
メルクの5 µmナイロン織りネットフィルター(NY054700)は、自動車業界における清浄度分析によく使用されています。
特長&利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
メルクの5 µmナイロン織りネットフィルター(NY054700)は、自動車業界における清浄度分析によく使用されています。
特長&利点:
•幅広い孔径をご用意
•強い溶媒に対する耐性
用途:
粒子の除去と清澄化;溶媒ろ過;粒子分析;ペイントモニタリング;自動車の清浄度分析
フィルターコード:NY41
フィルタータイプ: ネットフィルター
アプリケーション
- 藻類と細胞の回収
- 粒子分析
- 大型粒子状物質のろ過
- C. elegans とゼブラフィッシュにおける毒性・薬物スクリーニング
- 粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター
- 溶媒の前ろ過
塗料モニタリング