製品名
EmbryoMax®初代マウス胚線維芽細胞, PMEF, Strain CF1, Not Treated, Passage 1
由来生物
mouse
品質水準
メーカー/製品名
Specialty Media
EmbryoMax®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
PMEF-CFL-P1は、13日目にCF1マウス胚から単離された低継代の初代マウス胚線維芽細胞(PMEF)です。 この細胞は有糸分裂が停止していません。 PMEFは、未分化マウスおよびヒト多能性幹細胞培養の増殖を支持するために使用される従来型のフィーダー細胞です。 さらに、低継代の初代培養線維芽細胞は高い増殖能を有し、リプログラミング(初期化)に使用できます。 細胞のリプログラミング効率は継代ごとに低下することが知られていますが、これはおそらく、継代するほどPMEFの増殖能が低下するためと考えられます。この未処理のPMEF細胞は、高い効率でiPS細胞へのリプログラミングに成功した、高品質で低継代の(P1)マウス線維芽細胞です。リプログラミングの機構の研究に利用可能であり、あるいはさらに拡大してγ線照射またはマイトマイシン -Cで処理し、増殖を停止させたフィーダー細胞を作製することもできます。PMEF細胞の完全培養および培地については、マウス胚性幹細胞培養マニュアルを参照してください。
PMEF細胞のEmbryoMax製品は、時間のかかるフィーダー細胞の単離および調製の必要性を排除することにより、ES細胞培養の簡便な解決策を提供します。多くの胚性幹細胞培養プロトコルでは、初代マウス胚線維芽細胞(PMEF)の使用が必要となります。これらのプロトコルでは、通常、ES細胞はPMEFフィーダー細胞の単層上で培養されます。 フィーダー細胞は幹細胞培養において2つの重要な役割を果たします。フィーダー細胞は、多能性の維持を助けるいくつかの重要な増殖因子を培地に分泌するとともに、ES細胞が増殖するための細胞マトリックスを提供します。
細胞株の説明
初代マウス胚線維芽細胞
アプリケーション
PMEF、CF1株、未処理、初代
研究カテゴリ
幹細胞研究
幹細胞研究
包装
1×106個の細胞
物理的形状
DMSOを含有するEMD Millipore 凍結培地(S-002-D)中で凍結させた細胞を提供します。
保管および安定性
受領後のバイアルは-80℃で保存してください。6ヵ月を超えて保存する場合は、液体窒素の蒸気相で最長2年間保存できます(キャップをしっかりと閉めてください)。
法的情報
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PMEF-CFL-P1:
試験成績書(COA)