安全性情報
PLGCD08205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
for separation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
物質
composite regenerated cellulose (CRC)
品質水準
グレード
for separation
詳細
Filter code PLGCD
テクニック
ultrafiltration: suitable
ろ過面積
20 cm2
膜サイズ
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
8 kDa filter
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PLGCD08205:
試験成績書(COA)